4-Nitrophthalonitril 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Nitrobenzene-1,2-dicarbonitrile, 4-Nitro-1,2-benzenedicarbonitrile, 4-Nitro-1,2-dicyanobenzene
416150250 416150050
ACRO416150250EA 197 EUR
ACRO416150250 ACRO416150050
4-Nitrophthalonitril 99%
4-Nitrophthalonitril
Formel: C₈H₃N₃O₂
Molecular Weight: 173,13 g/mol
Schmelzpunkt: 140…144 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00040301
CAS-Nummer: 31643-49-9
EINECS: 250-748-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light yellow to beige to light green to light grey Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 140 to 144 °C
HPLC ≥98.5 %