o-Acetoxybenzoylchlorid ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
L00919.06
L00919.14
L00919.22
AB177346.0005
L00919.06EA
25.5
EUR
L00919.06
L00919.14
L00919.22
ABCRAB177346.0005
o-Acetoxybenzoylchlorid ≥97%
o-Acetoxybenzoylchlorid
Purity: 97%
CAS No.: 5538-51-2
Molecular Formula: C9H7ClO3
Formula Weight: 198.61
Flash Point:
Formel:
C₉H₇ClO₃ Siedepunkt: 134…136 °C (12 mmHg) Schmelzpunkt: 47…50 °C Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000663 CAS-Nummer: 5538-51-2 EINECS: 226-899-1 UN: 3261 ADR: 8,II |