o-Acetoxybenzoylchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
165190-25G 165190-5G
SIAL165190-25GEA 71.8 EUR
SIAL165190-25G SIAL165190-5G
o-Acetoxybenzoylchlorid, Sigma-Aldrich®
o-Acetoxybenzoylchlorid
Formel: C₉H₇ClO₃
Siedepunkt: 346 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 45…48 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000663
CAS-Nummer: 5538-51-2
EINECS: 226-899-1
UN: 3261
ADR: 8,II