o-Acetylsalicylsäure 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Acetoxybenzoesäure, Aspirin®, Acetylsalicylsäure, ASS®
158185000 158180500 158180025
ACRO158185000EA 52.7 EUR
ACRO158185000 ACRO158180500 ACRO158180025
o-Acetylsalicylsäure 99%
o-Acetylsalicylsäure
Formel: 2-(CH₃CO₂)C₆H₄CO₂H
Molecular Weight: 180.16 g/mol
Siedepunkt: 140
Schmelzpunkt: 136…140 °C
Dichte: 1.35 g/cm³
Flammpunkt: 250 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002430
CAS-Nummer: 50-78-2
EINECS: 200-064-1
Merck Index: 13,00856
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0fcb60a4ee505b596cef38216a85e034985091e0&vid=5f8d5cfeb3039783869a9320ec840b8ec12c33ea&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Granular powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 133 to 139 °C
Loss on drying ≤0.5 % (1 g) (vacuum, over P2O5, room temp)
Heavy metals ≤10 ppm
Sulfated ash ≤0.1 %
Appearance of solution (1 g in 9 ml ethanol 96%) clear, colorless
Particle size ≤5 % (retained on 1000 µm sieve)
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 % (On dried substance)