Benzoylchlorid 99%, rein
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Benzoesäurechlorid
105750010
105750025
ACRO105750010EA
54.4
EUR
ACRO105750010
ACRO105750025
Benzoylchlorid 99%, rein
Benzoylchlorid
Formel:
C₇H₅ClO Molecular Weight: 140,57 g/mol Siedepunkt: 197,2 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –1 °C Dichte: 1,21 g/cm³ Flammpunkt: 93 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000653 CAS-Nummer: 98-88-4 EINECS: 202-710-8 UN: 1736 ADR: 8,II Merck Index: 13,01113 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5520 to 1.5540 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Color scale | ≤40 APHA |