Benzoylchlorid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Benzoesäurechlorid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

B12695-1L B12695-2.5L B12695-25ML
SIALB12695-1LEA 73.6 EUR
SIALB12695-1L SIALB12695-2.5L SIALB12695-25ML
Benzoylchlorid, Sigma-Aldrich®
Benzoylchlorid
Formel: C₇H₅ClO
Siedepunkt: 197,2 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: ∼–0,6 °C
Dichte: 1,2023 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 72 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000653
CAS-Nummer: 98-88-4
EINECS: 202-710-8
UN: 1736
ADR: 8,II
Merck Index: 13,01113

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR