2-Nitrobenzoylchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
322717-25G
322717-5G
SIAL322717-25GEA
122
EUR
SIAL322717-25G
SIAL322717-5G
2-Nitrobenzoylchlorid, Sigma-Aldrich®
2-Nitrobenzoylchlorid
Formel:
C₇H₄ClNO₃ Molecular Weight: 185,57 g/mol Siedepunkt: 275 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 25 °C Dichte: 1,4 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007131 CAS-Nummer: 610-14-0 EINECS: 210-206-4 UN: 3261 ADR: 8,II |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...