4-Nitrobenzoylchlorid 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Nitrobenzoesäurechlorid, p-Nitrobenzoylchlorid, p-Nitrobenzoesäurechlorid
150430050 150431000 150432500 150435000
ACRO150430050EA 24.8 EUR
ACRO150430050 ACRO150431000 ACRO150432500 ACRO150435000
4-Nitrobenzoylchlorid 98%
4-Nitrobenzoylchlorid
Formel: C₇H₄ClNO₃
Molecular Weight: 185,57 g/mol
Siedepunkt: 202…205 °C (105 mmHg)
Schmelzpunkt: 70…74 °C
Flammpunkt: 102 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007345
CAS-Nummer: 122-04-3
EINECS: 204-517-4
UN: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 12,06687
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow Crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 70 to 74 °C
Titration RCOCl ≥97.5 %