4-Nitrobenzoylchlorid ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-Nitrobenzoesäurechlorid, p-Nitrobenzoylchlorid, p-Nitrobenzoesäurechlorid
A12543.09
A12543.0B
A12543.30
A12543.09EA
24.5
EUR
A12543.09
A12543.0B
A12543.30
4-Nitrobenzoylchlorid ≥98%
4-Nitrobenzoylchlorid
Purity: 98%
CAS No.: 122-04-3
Molecular Formula: C7H4ClNO3
Formula Weight: 185.57
Flash Point: 102°(215°F)
Odour: Characteristic
Boiling Point: 155°/15mm
Beilstein Reference: 473192
Merck Reference: 14,6590
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00007345
Formel:
C₇H₄ClNO₃ Molecular Weight: 185,57 g/mol Siedepunkt: 155 °C (15 mmHg) Schmelzpunkt: 71…74 °C Dichte: 1,53 Flammpunkt: 102 °C (215 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007345 CAS-Nummer: 122-04-3 EINECS: 204-517-4 UN: 3261 ADR: 8,II Merck Index: 14,6590 |