3,5-Dinitrobenzoylchlorid 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 3,5-Dinitrobenzoesäurechlorid
408710250 408711000 408715000
ACRO408710250EA 38.9 EUR
ACRO408710250 ACRO408711000 ACRO408715000
3,5-Dinitrobenzoylchlorid 99%
3,5-Dinitrobenzoylchlorid
Formel: C₇H₃ClN₂O₅
Molecular Weight: 230,56 g/mol
Siedepunkt: 196 °C (15hPa)
Schmelzpunkt: 67…70 °C
Dichte: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007248
CAS-Nummer: 99-33-2
EINECS: 202-750-6
UN: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 13,03305
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to beige Crystals or crystalline needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 67 to 71 °C
Titration RCOCl ≥98.5 %