3,5-Dinitrobenzoylchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
3,5-Dinitrobenzoesäurechlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
156272-25G
156272-100G
SIAL156272-25GEA
62.3
EUR
SIAL156272-25G
SIAL156272-100G
3,5-Dinitrobenzoylchlorid, Sigma-Aldrich®
3,5-Dinitrobenzoylchlorid
Formel:
C₇H₃ClN₂O₅ Molecular Weight: 230,56 g/mol Siedepunkt: 339 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 68…70 °C Dichte: 1,33 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007248 CAS-Nummer: 99-33-2 EINECS: 202-750-6 UN: 3261 ADR: 8,II Merck Index: 13,03305 |