2-Anisoylchlorid 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Anissäurechlorid, o-Anissäurechlorid, 2-Methoxybenzol-1-carbonylchlorid, 2-Methoxybenzoylchlorid, 2-Methoxybenzoesäurechlorid
276110050 276110250
ACRO276110050EA 45.3 EUR
ACRO276110050 ACRO276110250
2-Anisoylchlorid 97%
2-Anisoylchlorid
Formel: C₈H₇ClO₂
Molecular Weight: 170,6 g/mol
Siedepunkt: 128…129 °C (8 mmHg)
Dichte: 1,146 g/cm³
Flammpunkt: 84 °C
MDL: MFCD00000664
CAS-Nummer: 21615-34-9
EINECS: 244-477-5
UN: 1729
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5714 to 1.5734 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %