2-Anisoylchlorid ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Anissäurechlorid, o-Anissäurechlorid, 2-Methoxybenzol-1-carbonylchlorid, 2-Methoxybenzoylchlorid, 2-Methoxybenzoesäurechlorid
B22784.06
B22784.14
B22784.22
B22784.06EA
47.4
EUR
B22784.06
B22784.14
B22784.22
2-Anisoylchlorid ≥97%
2-Anisoylchlorid
Purity: 97%
CAS No.: 21615-34-9
Molecular Formula: C8H7ClO2
Formula Weight: 170.60
Flash Point: 84°(184°F)
Refractive Index: 1.5724
Boiling Point: 128-129°/8mm
Beilstein Reference: 607605
UN No.: 1729
MDL No.: MFCD00000664
Formel:
C₈H₇ClO₂ Siedepunkt: 128…129 °C (8 mmHg) Dichte: 1,146 Flammpunkt: 84 °C (184 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000664 CAS-Nummer: 21615-34-9 EINECS: 244-477-5 UN: 1729 ADR: 8,II |