2-Anisoylchlorid

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

Synonyme: 2-Anissäurechlorid, o-Anissäurechlorid, 2-Methoxybenzol-1-carbonylchlorid, 2-Methoxybenzoylchlorid, 2-Methoxybenzoesäurechlorid

SPB06279.1 SPB06279.10 SPB06279.50
MAYBSPB06279.1EA 0 EUR
MAYBSPB06279.1 MAYBSPB06279.10 MAYBSPB06279.50
2-Anisoylchlorid
2-Anisoylchlorid
Formel: C₈H₇ClO₂
Molecular Weight: 170,6 g/mol
Siedepunkt: 137 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,57 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00000664
CAS-Nummer: 21615-34-9
EINECS: 244-477-5
UN: 1729
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR