2-Anisoylchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Anissäurechlorid, o-Anissäurechlorid, 2-Methoxybenzol-1-carbonylchlorid, 2-Methoxybenzoylchlorid, 2-Methoxybenzoesäurechlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
254703-25G
254703-5G
SIAL254703-25GEA
127
EUR
SIAL254703-25G
SIAL254703-5G
2-Anisoylchlorid, Sigma-Aldrich®
2-Anisoylchlorid
Formel:
C₈H₇ClO₂ Molecular Weight: 170.6 g/mol Siedepunkt: 137 Dichte: 1.57 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00000664 CAS-Nummer: 21615-34-9 EINECS: 244-477-5 UN: 1729 ADR: 8 II |