3-Anisoylchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3-Anissäurechlorid, 3-Methoxybenzoylchlorid, 3-Methoxybenzoesäurechlorid, m-Anissäurechlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
230243-25G
230243-5G
SIAL230243-25GEA
192
EUR
SIAL230243-25G
SIAL230243-5G
3-Anisoylchlorid, Sigma-Aldrich®
3-Anisoylchlorid
Formel:
C₈H₇ClO₂ Molecular Weight: 170.6 g/mol Siedepunkt: 123 Dichte: 1.21 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00000673 CAS-Nummer: 1711-05-3 EINECS: 216-975-2 UN: 1729 ADR: 8 II |