4-Anisoylchlorid 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-Anissäurechlorid, p-Anissäurechlorid, 4-Methoxybenzoylchlorid, 4-Methoxybenzoesäurechlorid
104850050
104851000
104855000
ACRO104850050EA
23.9
EUR
ACRO104850050
ACRO104851000
ACRO104855000
4-Anisoylchlorid 99%
4-Anisoylchlorid
Formel:
C₈H₇ClO₂ Molecular Weight: 170.6 g/mol Siedepunkt: 145 °C (14 mmHg) Schmelzpunkt: 22 °C Dichte: 1.26 g/cm³ Flammpunkt: 87 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000687 CAS-Nummer: 100-07-2 EINECS: 202-816-4 UN: 1729 ADR: 8 II Merck Index: 13,00676 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to brown Liquid after melting |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5800 to 1.5820 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
HPLC | ≥96.0 % |
Residue after evaporation | ≤0.0005 % |
Free amine | ≤0.001 % |