4-Anisoylchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 4-Anissäurechlorid, p-Anissäurechlorid, 4-Methoxybenzoylchlorid, 4-Methoxybenzoesäurechlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
A88476-100G A88476-25G A88476-5G
SIALA88476-100GEA 127 EUR
SIALA88476-100G SIALA88476-25G SIALA88476-5G
4-Anisoylchlorid, Sigma-Aldrich®
4-Anisoylchlorid
Formel: C₈H₇ClO₂
Molecular Weight: 170,6 g/mol
Siedepunkt: 263 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 82…83 °C
Dichte: 1,261 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000687
CAS-Nummer: 100-07-2
EINECS: 202-816-4
UN: 1729
ADR: 8,II
Merck Index: 13,00676