3,4-Dimethoxybenzoesäurechlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 3,4-Dimethoxybenzoylchlorid, Veratroylchlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
258040-25G 258040-5G
SIAL258040-25GEA 186 EUR
SIAL258040-25G SIAL258040-5G
3,4-Dimethoxybenzoesäurechlorid, Sigma-Aldrich®
3,4-Dimethoxybenzoesäurechlorid
Formel: C₉H₉ClO₃
Molecular Weight: 200,62 g/mol
Siedepunkt: 95…98 °C (1 mmHg)
Schmelzpunkt: 71 °C
MDL: MFCD00000674
CAS-Nummer: 3535-37-3
EINECS: 222-568-0
UN: 3261
ADR: 8,II