3,5-Dimethoxybenzoesäurechlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 3,5-Dimethoxybenzoylchlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
161713-10G 161713-50G
SIAL161713-10GEA 132 EUR
SIAL161713-10G SIAL161713-50G
3,5-Dimethoxybenzoesäurechlorid, Sigma-Aldrich®
3,5-Dimethoxybenzoesäurechlorid
Formel: C₉H₉ClO₃
Molecular Weight: 200,62 g/mol
Siedepunkt: 284 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 35…36 °C
MDL: MFCD00000676
CAS-Nummer: 17213-57-9
EINECS: 241-256-5
UN: 3261
ADR: 8,II