Trimesinsäurechlorid 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1,3,5-Benzoltricarbonsäurechlorid, Benzol-1,3,5-tricarbonyltrichlorid, 1,3,5-Benzoltricarbonyltrichlorid, Benzol-1,3,5-tricarbonsäurechlorid, 1,3,5-Benzoltricarbonsäuretrichlorid
164371000 164370050 164375000
ACRO164371000EA 280 EUR
ACRO164371000 ACRO164370050 ACRO164375000
Trimesinsäurechlorid 98%
Trimesinsäurechlorid
Formel: C₉H₃Cl₃O₃
Molecular Weight: 265,48 g/mol
Siedepunkt: 180 °C (16 mmHg)
Schmelzpunkt: 34,5…36 °C
Flammpunkt: >112 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000679
CAS-Nummer: 4422-95-1
EINECS: 224-594-8
UN: 3261
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow Solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 30 to 35 °C
Titration Argentometric 97.5 to 102.5 % (ex Cl)