Trimesinsäurechlorid ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1,3,5-Benzoltricarbonsäurechlorid, Benzol-1,3,5-tricarbonyltrichlorid, 1,3,5-Benzoltricarbonyltrichlorid, Benzol-1,3,5-tricarbonsäurechlorid, 1,3,5-Benzoltricarbonsäuretrichlorid
L07255.06 L07255.14 L07255.22
L07255.06EA 31 EUR
L07255.06 L07255.14 L07255.22
Trimesinsäurechlorid ≥98%
Trimesinsäurechlorid
Purity: 98+% CAS No.: 4422-95-1 Molecular Formula: C9H3Cl3O3 Formula Weight: 265.48 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 34-38° Boiling Point: 180°/16mm Beilstein Reference: 2940936 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00000679
Formel: C₉H₃Cl₃O₃
Molecular Weight: 265,48 g/mol
Siedepunkt: 180 °C (16 mmHg)
Schmelzpunkt: 34…38 °C
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000679
CAS-Nummer: 4422-95-1
EINECS: 224-594-8
UN: 3261
ADR: 8,II