Flaschen, Enghals, Rund
Lieferant: Rixius
RIXI10201100045OVSEA 138 EUR
RIXI10201100045OVS RIXI10501005018OSV RIXI1-0200-0125-28 RIXI10500001018XOS 215-4661 215-4660 RIXI1-0501001518AD RIXI10200003018OSV RIXI10201010022IIO RIXI10200050025OSV RIXI1-0201-0500-45 RIXI10201010022OSV RIXI10501001018ADO RIXI10201100028OSV RIXI10201025022OSV RIXI10200005018OSV 215-4659 215-4658 RIXI10200025022OSV 215-4657 215-4656 215-4655 RIXI10201050025OSV 215-4654 RIXI10200010022OSV
Flaschen, Enghals, Rund
Flaschen Glasflaschen
Klar- oder Braunglas ohne Schraubverschluss.
  • Gute chemische und physikalische Eigenschaften
  • Einsatz bei Anwendungen ohne hohe thermische Belastungen
  • Rundgewinde gemäß DIN 168
Hervorragend für die Probenahme, die Lagerung und den Transport von Flüssigkeiten geeignet. Braunes Glas zum Schutz lichtempfindlicher Materialien.