Anthranilamid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 2-Aminobenzamid, Anthranilsäureamid, 2-Aminobenzoesäureamid
A89804-100G A89804-5G
SIALA89804-100GEA 60.5 EUR
SIALA89804-100G SIALA89804-5G
Anthranilamid, Sigma-Aldrich®
Anthranilamid
Formel: C₇H₈N₂O
Molecular Weight: 136,15 g/mol
Siedepunkt: 300 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 105…107 °C
Flammpunkt: >185 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007981
CAS-Nummer: 88-68-6
EINECS: 201-851-2