3-Aminobenzamid 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Aminobenzoesäureamid
A10793.06
A10793.14
A10793.06EA
54.9
EUR
A10793.06
A10793.14
3-Aminobenzamid 98%
3-Aminobenzamid
Purity: 98%
CAS No.: 3544-24-9
Molecular Formula: C7H8N2O
Formula Weight: 136.15
Melting Point: 111-115°
Beilstein Reference: 2802373
Formel:
C₇H₈N₂O Molecular Weight: 136,15 g/mol Siedepunkt: 341 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 111…115 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007989 CAS-Nummer: 3544-24-9 EINECS: 222-586-9 |