3-Aminobenzamid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 3-Aminobenzoesäureamid

A0788-100MG A0788-1G A0788-250MG A0788-5G
SIALA0788-100MGEA 110 EUR
SIALA0788-100MG SIALA0788-1G SIALA0788-250MG SIALA0788-5G
3-Aminobenzamid, Sigma-Aldrich®
3-Aminobenzamid
Formel: C₇H₈N₂O
Molecular Weight: 136,15 g/mol
Siedepunkt: 341 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 111…115 °C
MDL: MFCD00007989
CAS-Nummer: 3544-24-9
EINECS: 222-586-9

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR