4-Aminobenzamid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-Aminobenzoesäureamid
A12594.14
A12594.22
A12594.36
A12594.14EA
28.9
EUR
A12594.14
A12594.22
A12594.36
4-Aminobenzamid ≥98%
4-Aminobenzamid
Purity: 98+%
CAS No.: 2835-68-9
Molecular Formula: C7H8N2O
Formula Weight: 136.15
Melting Point: 182-184°
Beilstein Reference: 2079485
Formel:
C₇H₈N₂O Molecular Weight: 136.15 g/mol Schmelzpunkt: 182…184 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007999 CAS-Nummer: 2835-68-9 EINECS: 220-612-3 |