4-Aminobenzamid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4-Aminobenzoesäureamid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
284572-100G
284572-25G
SIAL284572-100GEA
79.6
EUR
SIAL284572-100G
SIAL284572-25G
4-Aminobenzamid, Sigma-Aldrich®
4-Aminobenzamid
Formel:
C₇H₈N₂O Molecular Weight: 136,15 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007999 CAS-Nummer: 2835-68-9 EINECS: 220-612-3 |