Salicylamid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Hydroxybenzoesäureamid
A10797.0B A10797.30
A10797.0BEA 72.6 EUR
A10797.0B A10797.30
Salicylamid ≥98%
Salicylamid
Purity: 98% CAS No.: 65-45-2 Molecular Formula: C7H7NO2 Formula Weight: 137.14 Melting Point: 138-142° Boiling Point: 181°/14mm Merck Reference: 14,8328 MDL No.: MFCD00007978
Formel: C₇H₇NO₂
Molecular Weight: 137.14 g/mol
Siedepunkt: 181 °C (14 mmHg)
Schmelzpunkt: 138…142 °C
Dichte: 1.33 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007978
CAS-Nummer: 65-45-2
EINECS: 200-609-3
Merck Index: 12,08480