Benzhydrazid 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Benzoesäurehydrazid, Benzohydrazid
105771000
105775000
ACRO105771000EA
54
EUR
ACRO105771000
ACRO105775000
Benzhydrazid 98%
Benzhydrazid
Formel:
C₇H₈N₂O Molecular Weight: 136,15 g/mol Schmelzpunkt: 113…117 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007596 CAS-Nummer: 613-94-5 EINECS: 210-363-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to beige Powder or crystals or needles |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 113 to 117 °C |
Titration with HClO4 | ≥97.5 % |