Benzhydrazid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Benzoesäurehydrazid, Benzohydrazid
B13071-25G
B13071-100G
SIALB13071-25GEA
50.3
EUR
SIALB13071-25G
SIALB13071-100G
Benzhydrazid, Sigma-Aldrich®
Benzhydrazid
Formel:
C₇H₈N₂O Molecular Weight: 136,15 g/mol Schmelzpunkt: 112…114 °C |
MDL:
MFCD00007596 CAS-Nummer: 613-94-5 EINECS: 210-363-9 |