3-Nitrobenzhydrazid ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Nitrobenzoic hydrazide
B20800.06 B20800.14
B20800.06EA 29.1 EUR
B20800.06 B20800.14
3-Nitrobenzhydrazid ≥98%
3-Nitrobenzhydrazid
Purity: 98+% CAS No.: 618-94-0 Molecular Formula: C7H7N3O3 Formula Weight: 181.15 Melting Point: 152-155° Beilstein Reference: 645512
Formel: C₇H₇N₃O₃
Molecular Weight: 181,15 g/mol
Schmelzpunkt: 152…155 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00017059
CAS-Nummer: 618-94-0
EINECS: 210-572-5