p-Anisohydrazid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 4-Methoxybenzohydrazid, 4-Methoxybenzhydrazid, 4-Methoxybenzol-1-carbohydrazid, 4-Methoxybenzoesäurehydrazid, 4-Anisohydrazid
558346-25G 558346-5G
SIAL558346-25GEA 54.6 EUR
SIAL558346-25G SIAL558346-5G
p-Anisohydrazid, Sigma-Aldrich®
p-Anisohydrazid
Formel: C₈H₁₀N₂O₂
Molecular Weight: 166.18 g/mol
MDL: MFCD00017073
CAS-Nummer: 3290-99-1
EINECS: 221-952-5