3,4-Dihydroxybenzhydrazid ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 3,4-Dihydroxybenzohydrazid, 3,4-Dihydroxybenzol-1-carbohydrazid, 3,4-Dihydroxybenzoesäurehydrazid
B21746.06 B21746.14
B21746.06EA 60 EUR
B21746.06 B21746.14
3,4-Dihydroxybenzhydrazid ≥97%
3,4-Dihydroxybenzhydrazid
Purity: 97% CAS No.: 39635-11-5 Molecular Formula: C7H8N2O3 Formula Weight: 168.15 Melting Point: ca 265° dec. Beilstein Reference: 2642968
Formel: C₇H₈N₂O₃
Molecular Weight: 168.15 g/mol
Schmelzpunkt: ∼ 265 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00017064
CAS-Nummer: 39635-11-5
EINECS: 254-550-3