3,5-Dihydroxybenzhydrazid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 3,5-Dihydroxybenzoic hydrazide
L11471.06 L11471.14
L11471.06EA 54.2 EUR
L11471.06 L11471.14
3,5-Dihydroxybenzhydrazid ≥98%
3,5-Dihydroxybenzhydrazid
Purity: 98% CAS No.: 7732-32-3 Molecular Formula: C7H8N2O3 Formula Weight: 168.15 Melting Point: 256-257° Beilstein Reference: 2642968
Formel: C₇H₈N₂O₃
Molecular Weight: 168.15 g/mol
Schmelzpunkt: 256…257 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00017066
CAS-Nummer: 7732-32-3