Benzanilid 98%

Lieferant: Thermo Scientific

Synonyme: Benzoesäureanilid, Benzoesäurephenylamid

148550050 148552500 148550010 148550500
ACRO148550050EA 21.7 EUR
ACRO148550050 ACRO148552500 ACRO148550010 ACRO148550500
Benzanilid 98%
Benzanilid
Formel: C₁₃H₁₁NO
Molecular Weight: 197,24 g/mol
Siedepunkt: 117 °C (10 mmHg)
Schmelzpunkt: 161…165 °C
Dichte: 1,32 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003069
CAS-Nummer: 93-98-1
EINECS: 202-292-7
Merck Index: 13,01060

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Yellow-green to grey Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 161 to 165 °C
HPLC ≥97.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR