Benzanilid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Benzoesäureanilid, Benzoesäurephenylamid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
108227-100G 108227-5G
SIAL108227-100GEA 62.1 EUR
SIAL108227-100G SIAL108227-5G
Benzanilid, Sigma-Aldrich®
Benzanilid
Formel: C₁₃H₁₁NO
Molecular Weight: 197,24 g/mol
Siedepunkt: 247 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 162…165 °C
Dichte: 1,32 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00003069
CAS-Nummer: 93-98-1
EINECS: 202-292-7
Merck Index: 13,01060