Butylbenzoat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: Benzoic acid butyl ester

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

293296-1KG 293296-250G
SIAL293296-1KGEA 27.5 EUR
SIAL293296-1KG SIAL293296-250G
Butylbenzoat, Sigma-Aldrich®
Butylbenzoat
Formel: C₁₁H₁₄O₂
Molecular Weight: 178,23 g/mol
Siedepunkt: 249…251 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –22 °C
Dichte: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 112 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009439
CAS-Nummer: 136-60-7
EINECS: 205-252-7
Merck Index: 13,01551

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR