Ethylbenzoat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Benzoic acid ethyl ester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
E12907-100G E12907-500G E12907-5G
SIALE12907-100GEA 28.1 EUR
SIALE12907-100G SIALE12907-500G SIALE12907-5G
Ethylbenzoat, Sigma-Aldrich®
Ethylbenzoat
Formel: C₉H₁₀O₂
Molecular Weight: 150,18 g/mol
Siedepunkt: 415 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –35 °C
Dichte: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 91 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009109
CAS-Nummer: 93-89-0
EINECS: 202-284-3
Merck Index: 13,03802