Ethylbenzoat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Benzoic acid ethyl ester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
W242217-100G-K W242217-1KG-K W242217-25G-K
SIALW242217-100G-KEA 91.6 EUR
SIALW242217-100G-K SIALW242217-1KG-K SIALW242217-25G-K
Ethylbenzoat, Sigma-Aldrich®
Ethylbenzoat
Formel: C₉H₁₀O₂
Molecular Weight: 150,18 g/mol
Siedepunkt: 415 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –35 °C
Dichte: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 91 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009109
CAS-Nummer: 93-89-0
EINECS: 202-284-3
Merck Index: 13,03802