Hexylbenzoat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Benzoic acid hexyl ester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W369101-1KG-K W369101-5KG-K
SIALW369101-1KG-KEA 153 EUR
SIALW369101-1KG-K SIALW369101-5KG-K
Hexylbenzoat, Sigma-Aldrich®
Hexylbenzoat
Formel: C₁₃H₁₈O₂
Molecular Weight: 206,28 g/mol
Siedepunkt: 272 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,9992 g/cm³ (0 °C)
MDL: MFCD00051714
CAS-Nummer: 6789-88-4
EINECS: 229-856-5