Ethyl-4-(dimethylamino)benzoat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 4-(Dimethylamino)benzoesäureethylester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
E24905-100G E24905-500G E24905-5G
SIALE24905-100GEA 114 EUR
SIALE24905-100G SIALE24905-500G SIALE24905-5G
Ethyl-4-(dimethylamino)benzoat, Sigma-Aldrich®
Ethyl-4-(dimethylamino)benzoat
Formel: C₁₁H₁₅NO₂
Molecular Weight: 193,25 g/mol
Siedepunkt: 112 °C (0,02 mmHg)
Schmelzpunkt: 63…65 °C
Dichte: 1,0099 g/cm³ (99.7 °C)
MDL: MFCD00009115
CAS-Nummer: 10287-53-3
EINECS: 233-634-3