Ethylanthranilat 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Aminobenzoesäureethylester, Ethyl-2-aminobenzoat, Anthranilsäureethylester
222231000 222235000
ACRO222231000EA 45.3 EUR
ACRO222231000 ACRO222235000
Ethylanthranilat 99%
Ethylanthranilat
Formel: C₉H₁₁NO₂
Molecular Weight: 165.19 g/mol
Siedepunkt: 129…130 °C (9 mmHg)
Schmelzpunkt: 13…15 °C
Dichte: 1.117 g/cm³
Flammpunkt: >110 °C
MDL: MFCD00007711
CAS-Nummer: 87-25-2
EINECS: 201-735-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow to amber Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5630 to 1.5690 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %