Ethylanthranilat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-Aminobenzoesäureethylester, Ethyl-2-aminobenzoat, Anthranilsäureethylester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W242101-10KG-K W242101-1KG-K
SIALW242101-10KG-KEA 1130 EUR
SIALW242101-10KG-K SIALW242101-1KG-K
Ethylanthranilat, Sigma-Aldrich®
Ethylanthranilat
Formel: C₉H₁₁NO₂
Molecular Weight: 165.19 g/mol
Siedepunkt: 268
Dichte: 1.12 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00007711
CAS-Nummer: 87-25-2
EINECS: 201-735-1