Methylanthranilat ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Aminobenzoesäuremethylester, Methyl-2-aminobenzoat, Anthranilsäuremethylester
A15681.0B A15681.30 A15681.36
A15681.0BEA 68.6 EUR
A15681.0B A15681.30 A15681.36
Methylanthranilat ≥99%
Methylanthranilat
Purity: 99% CAS No.: 134-20-3 Molecular Formula: C8H9NO2 Formula Weight: 151.17 Flash Point: 123°(253°F) Physical Form: Liquid Density: 1.170 Refractive Index: 1.5830 Appearance: Colourless to pale yellow Melting Point: 24° Boiling Point: 260° Beilstein Reference: 606965 Merck Reference: 14,6020 MDL No.: MFCD00007710
Formel: C₈H₉NO₂
Molecular Weight: 151.16 g/mol
Siedepunkt: 260 °C
Schmelzpunkt: 24
Dichte: 1.170
Flammpunkt: 123 °C (253 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007710
CAS-Nummer: 134-20-3
EINECS: 205-132-4
Merck Index: 12,06099