Methylanthranilat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-Aminobenzoesäuremethylester, Methyl-2-aminobenzoat, Anthranilsäuremethylester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W268208-10KG-K W268208-1KG-K W268208-5KG-K
SIALW268208-10KG-KEA 403 EUR
SIALW268208-10KG-K SIALW268208-1KG-K SIALW268208-5KG-K
Methylanthranilat, Sigma-Aldrich®
Methylanthranilat
Formel: C₈H₉NO₂
Molecular Weight: 151.16 g/mol
Siedepunkt: 237
Schmelzpunkt: 24
Dichte: 1.16 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007710
CAS-Nummer: 134-20-3
EINECS: 205-132-4
Merck Index: 12,06099
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable