Ethyl-3-aminobenzoat 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Aminobenzoesäureethylester
A14448.09 A14448.18 A14448.22 A14448.30
A14448.09EA 41.5 EUR
A14448.09 A14448.18 A14448.22 A14448.30
Ethyl-3-aminobenzoat 98%
Ethyl-3-aminobenzoat
Purity: 98% CAS No.: 582-33-2 Molecular Formula: C9H11NO2 Formula Weight: 165.19 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5610 Melting Point: 27-30° Boiling Point: 294° Beilstein Reference: 1101967 MDL No.: MFCD00007794
Formel: C₉H₁₁NO₂
Molecular Weight: 165,19 g/mol
Siedepunkt: 294 °C
Schmelzpunkt: 27…30 °C
Dichte: 1,106
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007794
CAS-Nummer: 582-33-2
EINECS: 209-482-9