Ethyl-3-aminobenzoat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Aminobenzoesäureethylester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
E10505-5G
E10505-25G
SIALE10505-5GEA
36.8
EUR
SIALE10505-5G
SIALE10505-25G
Ethyl-3-aminobenzoat, Sigma-Aldrich®
Ethyl-3-aminobenzoat
Formel:
C₉H₁₁NO₂ Molecular Weight: 165,19 g/mol Siedepunkt: 172 °C (1013 hPa) Dichte: 1,173 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00007794 CAS-Nummer: 582-33-2 EINECS: 209-482-9 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...