Methyl-3-aminobenzoat 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
413950250 413950050
ACRO413950250EA 136 EUR
ACRO413950250 ACRO413950050
Methyl-3-aminobenzoat 98%
Methyl-3-aminobenzoat
Formel: C₈H₉NO₂
Siedepunkt: 120 °C (0,7 mmHg)
Schmelzpunkt: 52…55 °C
Dichte: 1,232 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00017102
CAS-Nummer: 4518-10-9
EINECS: 224-842-5
UN: 2811
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light beige to brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 49 to 54 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %
Enantiomeric excess ≥97.5 % (GC)