Methyl-3-aminobenzoat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Aminobenzoesäuremethylester
A14766.06
A14766.14
A14766.22
AB114527.0100
AB114527.0025
A14766.06EA
49.4
EUR
A14766.06
A14766.14
A14766.22
ABCRAB114527.0100
ABCRAB114527.0025
Methyl-3-aminobenzoat ≥98%
Methyl-3-aminobenzoat
Purity: 98+%
CAS No.: 4518-10-9
Molecular Formula: C8H9NO2
Formula Weight: 151.17
Melting Point: 49-53°
Beilstein Reference: 1101468
Formel:
C₈H₉NO₂ Molecular Weight: 151,16 g/mol Siedepunkt: 120 °C (0,7 mmHg) Schmelzpunkt: 49…53 °C Dichte: 1,232 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00017102 CAS-Nummer: 4518-10-9 EINECS: 224-842-5 |